Learn More
Ácido cis-4-(Boc-amino)ciclohexaneacético, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7058164
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
327156-95-6
C13H23NO4
257.33
MFCD01862296,MFCD03844588
IHXBNSUFUFFBRL-UHFFFAOYSA-N
2-cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl acetic acid, 2-trans-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, boc-1,4-trans-acha-oh, cis-4-boc-amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl aceticacid, 4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-acetic acid, trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexylacetic acid, 1r,4r-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 1s,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid
11253897
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC(O)=O)CC1
327156-95-6
C13H23NO4
257.33
MFCD01862296,MFCD03844588
IHXBNSUFUFFBRL-UHFFFAOYSA-N
2-cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl acetic acid, 2-trans-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, boc-1,4-trans-acha-oh, cis-4-boc-amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl aceticacid, 4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-acetic acid, trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexylacetic acid, 1r,4r-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 1s,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid
11253897
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC(O)=O)CC1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicación
El ácido cis-4-(Boc-amino)ciclohexaneacético se utiliza generalmente como intermediario en investigación química.
Solubilidad
Ligeramente soluble (1,1 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material cis-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid
Información de solubilidad Slightly Soluble (1.1g/L) (25°C).
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclohexil]acético
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.32
Porcentaje de pureza 97%