Learn More
Ácido cis-4-(Boc-amino)ciclohexaneacético, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicación
El ácido cis-4-(Boc-amino)ciclohexaneacético se utiliza generalmente como intermediario en investigación química.
Solubilidad
Ligeramente soluble (1,1 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El ácido cis-4-(Boc-amino)ciclohexaneacético se utiliza generalmente como intermediario en investigación química.
Solubilidad
Ligeramente soluble (1,1 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Specifications
Nombre del producto químico o material | cis-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid |
Información de solubilidad | Slightly Soluble (1.1g/L) (25°C). |
Nombre IUPAC | ácido 2-(4-{[(tert-butoxi)carbonil]amino}ciclohexil)acético |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.32 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Cantidad | 1 g |