Learn More
cis-3-Nonen-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023865
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
10340-23-5
C9H18O
142.242
MFCD00010314
IFTBJDZSLBRRMC-SREVYHEPSA-N
cis-3-nonen-1-ol, z-non-3-en-1-ol, z-3-nonen-1-ol, 3-nonen-1-ol, z, unii-w8g7341qj8, z-3-nonenol, 3z-nonen-1-ol, 3z-3-nonen-1-ol, 3z-non-3-en-1-ol, 3 z ?-?nonenol
5364631
(Z)-no-3-en-1-ol
CCCCCC=CCCO
10340-23-5
C9H18O
142.242
MFCD00010314
IFTBJDZSLBRRMC-SREVYHEPSA-N
cis-3-nonen-1-ol, z-non-3-en-1-ol, z-3-nonen-1-ol, 3-nonen-1-ol, z, unii-w8g7341qj8, z-3-nonenol, 3z-nonen-1-ol, 3z-3-nonen-1-ol, 3z-non-3-en-1-ol, 3 z ?-?nonenol
5364631
(Z)-no-3-en-1-ol
CCCCCC=CCCO
Used as flavoring agent for fresh, tropical, melon notes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como agente aromatizante para crear notas de melón frescas y tropicales.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material cis-3-Nonen-1-ol
Densidad 0.847
Punto de ebullición 107°C to 109°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 97%