Learn More
cis-3-Metilciclohexanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025000
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
24965-90-0
C7H14O
114.188
MFCD00067155
HTSABYAWKQAHBT-RQJHMYQMSA-N
cis-3-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 3-methyl-, cis, 1s,3r-3-methylcyclohexan-1-ol, 3-methyl cyclohexanol, cis, 3-methylcyclohexanol, z, cis 3-methylcyclohexanol, cis-3-methyl-cyclohexanol, 1s,3r-3-methyl-cyclohexanol, 1alpha-3alpha-methylcyclohexanol
229503
(1S,3R)-3-Metilciclohexan-1-ol
CC1CCCC(C1)O
24965-90-0
C7H14O
114.188
MFCD00067155
HTSABYAWKQAHBT-RQJHMYQMSA-N
cis-3-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 3-methyl-, cis, 1s,3r-3-methylcyclohexan-1-ol, 3-methyl cyclohexanol, cis, 3-methylcyclohexanol, z, cis 3-methylcyclohexanol, cis-3-methyl-cyclohexanol, 1s,3r-3-methyl-cyclohexanol, 1alpha-3alpha-methylcyclohexanol
229503
(1S,3R)-3-Metilciclohexan-1-ol
CC1CCCC(C1)O
cis-3-Methylcyclohexanol is a useful cis methyl cyclohexanol for proteomics research and as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cis-3-el metilciclohexanol es un útil ciclohexanol de cismetilo para la investigación proteómica y como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material cis-3-Methylcyclohexanol
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 95%