Learn More
Ácido cis-3-cloroacrílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022164
50.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1609-93-4
C3H3ClO2
106.51
MFCD00004368
MHMUCYJKZUZMNJ-UPHRSURJSA-N
cis-3-chloroacrylic acid, z-3-chloroacrylic acid, cis-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, z, cis-3-chloropropenoic acid, 2z-3-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, 2z, cis-.beta.-chloroacrylic acid, z-3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, z-8ci
643794
CHEBI:27397
(2Z)-3-chloroprop-2-enoic acid
OC(=O)\C=C/Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1609-93-4
C3H3ClO2
106.51
MFCD00004368
MHMUCYJKZUZMNJ-UPHRSURJSA-N
cis-3-chloroacrylic acid, z-3-chloroacrylic acid, cis-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, z, cis-3-chloropropenoic acid, 2z-3-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, 2z, cis-.beta.-chloroacrylic acid, z-3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, z-8ci
643794
CHEBI:27397
(2Z)-3-chloroprop-2-enoic acid
OC(=O)\C=C/Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material cis-3-Chloroacrylic acid
Punto de fusión 60°C to 62°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 1720278
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.51
Porcentaje de pureza ≥98%