Learn More
Ácido cis-3-azabiciclo[3.1.0]hexano-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001754
266.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22255-16-9
C6H9NO2
127.14
MFCD03093875,MFCD05663832
JBDOTWVUXVXVDR-UOWFLXDJSA-N
3-azabicyclo 3.1.0 hexane-2-carboxylicacid, 1s,2s,5r
77906410
[O-]C(=O)[C@@H]1[NH2+]C[C@H]2C[C@@H]12
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22255-16-9
C6H9NO2
127.14
MFCD03093875,MFCD05663832
JBDOTWVUXVXVDR-UOWFLXDJSA-N
3-azabicyclo 3.1.0 hexane-2-carboxylicacid, 1s,2s,5r
77906410
[O-]C(=O)[C@@H]1[NH2+]C[C@H]2C[C@@H]12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Punto de fusión 252.0°C to 256.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (1R,2R,5S)-3-azabiciclo[3.1.0]hexan-3-io-2-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.14
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-3-Azabicyclo¢3.1.0!hexane-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.