missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cis-2-Penten-1-ol, 97 %, resto principalmente isómero trans, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021785
33.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1576-95-0
C5H10O
86.13
MFCD00063208
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
cis-2-penten-1-ol, z-pent-2-en-1-ol, z-2-penten-1-ol, 2-penten-1-ol, z, e-2-penten-1-ol, unii-qnc2nb53mj, 2z-penten-1-ol, cis-2-pentenol, qnc2nb53mj, pent-2 e-enol
5364919
CC\C=C/CO
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1576-95-0
C5H10O
86.13
MFCD00063208
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
cis-2-penten-1-ol, z-pent-2-en-1-ol, z-2-penten-1-ol, 2-penten-1-ol, z, e-2-penten-1-ol, unii-qnc2nb53mj, 2z-penten-1-ol, cis-2-pentenol, qnc2nb53mj, pent-2 e-enol
5364919
CC\C=C/CO

cis-2-Penten-1-ol is used in the preparation of 1-bromo-pent-2-ene by reacting with phosphorus tribromide and pyridine. Further, it is a banana flavored compound.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El cis-2-penten-1-ol se utiliza en la preparación de 1-bromo-pent-2-eno reaccionando con piridina y tribromuro de fósforo. Además, es un compuesto con sabor a plátano.

Solubilidad
Miscible con alcohol. No miscible con agua.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material cis-2-Penten-1-ol
Densidad 0.853
Punto de ebullición 138°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Notas del porcentaje del ensayo Resto de isómero principalmente trans
Índice de refracción 1.436
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1719473
Información de solubilidad Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Nombre IUPAC (2Z)-pent-2-en-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'