missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cis-2-Nonen-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024349
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
41453-56-9
C9H18O
142.242
MFCD00063210
NSSALFVIQPAIQK-FPLPWBNLSA-N
cis-2-nonen-1-ol, z-2-nonen-1-ol, z-non-2-en-1-ol, unii-jlw774vc2r, 2-nonen-1-ol, z, 2z-non-2-en-1-ol, 2z-2-nonen-1-ol, jlw774vc2r, fema no. 3720, z-2-nonenol
5365027
(Z)-no-2-en-1-ol
CCCCCCC=CCO
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
41453-56-9
C9H18O
142.242
MFCD00063210
NSSALFVIQPAIQK-FPLPWBNLSA-N
cis-2-nonen-1-ol, z-2-nonen-1-ol, z-non-2-en-1-ol, unii-jlw774vc2r, 2-nonen-1-ol, z, 2z-non-2-en-1-ol, 2z-2-nonen-1-ol, jlw774vc2r, fema no. 3720, z-2-nonenol
5365027
(Z)-no-2-en-1-ol
CCCCCCC=CCO

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material cis-2-Nonen-1-ol
Densidad 0.845
Punto de ebullición 106°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (214°F)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'