Learn More
Clorhidrato de cis-2-hidroximetil-1-ciclohexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10412251
Click to view available options
1 g; frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material cis-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Nombre de nota 99%
CAS 5691-37-2
Punto de fusión 131°C to 135°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H15NO·HCl
Número MDL MFCD00143988
Cantidad 1 g
Sinónimo cis-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, cis-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, 1s,2r-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, +/-cis-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, racemic-cis-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Clave InChI ORPKUPNVXFLMRG-ZJLYAJKPSA-N
SMILES C1CCC(C(C1)CO)N.Cl
Nombre IUPAC [(1S,2R)-2-aminociclohexil]metanol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 165.66
PubChem CID 23545866
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.66
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino