Learn More
cis-2-(Boc-amino)ciclopropanometanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Description
cis-2-(Boc-amino)cyclopropanemethanol is employed as a intermediate for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El cis-2-(Boc-amino)ciclopropanometanol se emplea como intermediario para investigación química.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El cis-2-(Boc-amino)ciclopropanometanol se emplea como intermediario para investigación química.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Specifications
Nombre del producto químico o material | cis-2-(Boc-amino)cyclopropanemethanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.23 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Cantidad | 1 g |