Learn More
Alfa Aesar™ cis-2-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62548.06
Detalles adicionales : CAS : 54867-08-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447556
  • 373.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
54867-08-2
277.32
RPJMLWMATNCSIS-QWHCGFSZSA-N
18599068
C1CCC(C(C1)C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
C15H19NO4
MFCD01863245
cis-2-benzyloxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid, cis-1-benzyloxycarbonyl-amino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, z-cis-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-2-benzyloxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, cis-+/--2-benzyloxycarbonylaminocyclohexanecarboxylic acid, cis-2-benzyloxy carbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-2-phenylmethoxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid, 2s,1r-2-phenylmethoxy carbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-2-benzyloxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid
(1S,2R)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Especificación
cis-2-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
54867-08-2
MFCD01863245
RPJMLWMATNCSIS-QWHCGFSZSA-N
(1S,2R)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)cyclohexane-1-carboxylic acid
18599068
Solid
5g
C15H19NO4
cis-2-benzyloxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid, cis-1-benzyloxycarbonyl-amino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, z-cis-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-2-benzyloxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, cis-+/--2-benzyloxycarbonylaminocyclohexanecarboxylic acid, cis-2-benzyloxy carbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-2-phenylmethoxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid, 2s,1r-2-phenylmethoxy carbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-2-benzyloxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid
C1CCC(C(C1)C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
277.32
277.31
97%