Learn More
cis-2,6-Dimethylmorpholine, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 371845000
Detalles adicionales : CAS : 6485-55-8 Peso : 0.55000kg Transport : UN number : 2734 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 500g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10406963
  • 317.50€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
6485-55-8
115.18
HNVIQLPOGUDBSU-OLQVQODUSA-N
641500
CC1CNCC(O1)C
C6H13NO
MFCD00078428
cis-2,6-dimethylmorpholine, 2r,6s-2,6-dimethylmorpholine, 2s,6r-2,6-dimethylmorpholine, unii-vwd860p007, 2,6-dimethylmorpholine, cis, morpholine, 2,6-dimethyl-, cis, 2,6-dimethyl-morpholine, morpholine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, cdmm, pubchem16624
(2S,6R)-2,6-dimethylmorpholine
Especificaciones
cis-2, 6-Dimethylmorpholine
41°C
Glass bottle
0.93
140°C to 142°C
-85°C
6485-55-8
C6H13NO
cis-2,6-dimethylmorpholine, 2r,6s-2,6-dimethylmorpholine, 2s,6r-2,6-dimethylmorpholine, unii-vwd860p007, 2,6-dimethylmorpholine, cis, morpholine, 2,6-dimethyl-, cis, 2,6-dimethyl-morpholine, morpholine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, cdmm, pubchem16624
HNVIQLPOGUDBSU-OLQVQODUSA-N
(2S,6R)-2,6-dimethylmorpholine
641500
Liquid
0.9300g/mL
Authentic
1.4450 to 1.447
5.3 mPa.s (20°C)
Colorless
500g
2% max. Trans-2,6-dimethylmorpholine (GC)
MFCD00078428
Solubility in water: miscible
CC1CNCC(O1)C
115.18
115.18
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • cis-2,6-Dimethylmorpholine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos