Learn More
cis-2,3-Epoxibutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10033690
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1758-33-4
C4H8O
72.11
MFCD00005128
PQXKWPLDPFFDJP-ZXZARUISSA-N
cis-2,3-epoxybutane, cis-2-butene oxide, cis-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, cis, cis-2-butene epoxide, cis-2-butylene oxide, butane, 2,3-epoxy-, cis, ccris 3758, 2r,3s-2,3-dimethyloxirane, meso-2,3-epoxybutane
92162
(2R,3S)-2,3-dimetiloxirano
C[C@H]1O[C@H]1C
1758-33-4
C4H8O
72.11
MFCD00005128
PQXKWPLDPFFDJP-ZXZARUISSA-N
cis-2,3-epoxybutane, cis-2-butene oxide, cis-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, cis, cis-2-butene epoxide, cis-2-butylene oxide, butane, 2,3-epoxy-, cis, ccris 3758, 2r,3s-2,3-dimethyloxirane, meso-2,3-epoxybutane
92162
(2R,3S)-2,3-dimetiloxirano
C[C@H]1O[C@H]1C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material cis-2, 3-Epoxybutane
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -84°C to 83°C
Color Marrón a blanco o morado
Densidad 0.8260g/mL
Punto de ebullición 60.0°C to 61.0°C
Temperatura de inflamación −21.7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (corrected for H2O) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3820 to 1.3840
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.826
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo