Learn More
cis-1,4-Dicloro-2-buteno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509647
49.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1476-11-5
C4H6Cl2
125
FQDIANVAWVHZIR-UPHRSURJSA-N
cis-1,4-dichloro-2-butene, z-1,4-dichlorobut-2-ene, 1,4-dichloro-cis-2-butene, 2-butene, 1,4-dichloro-, z, cis-1,4-dichlorobut-2-ene, unii-bqs2752i90, ccris 2651, cis 1,4-dichlorobutene, 2-butene, 1,4-dichloro-, cis, cis-2,3-dichlorobut-2-ene
6432115
(Z)-1,4-diclorobut-2-ano
C(C=CCCl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1476-11-5
C4H6Cl2
125
FQDIANVAWVHZIR-UPHRSURJSA-N
cis-1,4-dichloro-2-butene, z-1,4-dichlorobut-2-ene, 1,4-dichloro-cis-2-butene, 2-butene, 1,4-dichloro-, z, cis-1,4-dichlorobut-2-ene, unii-bqs2752i90, ccris 2651, cis 1,4-dichlorobutene, 2-butene, 1,4-dichloro-, cis, cis-2,3-dichlorobut-2-ene
6432115
(Z)-1,4-diclorobut-2-ano
C(C=CCCl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material cis-1, 4-Dichloro-2-butene
Punto de fusión -48.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 152.0°C (758.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CH=CHCH2Cl
Índice de refracción 1.4884 to 1.4914
Cantidad 25 mL
Beilstein ,III,743
Fieser 10,134; 01,519; 02,229; 03,167; 04,268; 05,357; 06,304; 10,221; 13,152; 17,270
Gravedad específica 1.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 125
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-1,4-Dichloro-2-butene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.