missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cis-1,2-bis(difenilfosfino)etileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
sensible al aire. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
sensible al aire. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene |
Punto de fusión | 122°C to 126°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 757792 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Nombre IUPAC | [(Z)-2-difenilfosfaniletenil]-difenilfosfano |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.41 |
Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'