Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ciprofloxacino, clorhidrato hidrato, 98 %
Catalog Number p-7077646
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
128074-72-6
C17H19ClFN3O3
367.81
MFCD00242856
DIOIOSKKIYDRIQ-UHFFFAOYSA-N
62998
CHEBI:59936
Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico; hidrato; clorhidrato
Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O
128074-72-6
C17H19ClFN3O3
367.81
MFCD00242856
DIOIOSKKIYDRIQ-UHFFFAOYSA-N
62998
CHEBI:59936
Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico; hidrato; clorhidrato
Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O
El hidrato de clorhidrato de ciprofloxacina, n.° de CAS 128074-72-6, es la forma hidrata de la sal del clorhidrato del ciprofloxacino, un antibiótico de amplio espectro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La ciprofloxacina HCl es un antibiótico de fluoroquinolona que funciona al unirse a la ADN girasa/DNA topoisomerasa bacteriana, lo que inhibe la replicación del ADN y la posterior división celular bacteriana
•Puede causar roturas bicatenarias en el cromosoma bacteriano
•La ciprofloxacina HCl es un análogo del antibiótico ácido nalidíxico
•Funciona como antibiótico contra bacterias grampositivas y gramnegativas y puede tener actividad fungicida
Aplicaciones
• Se utiliza para la eliminación del micoplasma en el cultivo celular
• Se puede utilizar para estudiar la actividad antimicrobiana y la resistencia en entornos de laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ciprofloxacin hydrochloride hydrate
Tipo Ciprofloxacin Hydrochloride Hydrate
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.81
Porcentaje de pureza 98%
Agua 4.0 to 7.0%
Cantidad 5 g