Learn More
Ciprofloxacin, 98%, Acros Organics
20.60€ - 71.40€
CAS 85721-33-1
Fórmula molecular C17H18FN3O3
Molecular Weight (g/mol) 331.347
InChI Key MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ciprofloxacin, ciprofloxacine, ciprobay, ciproxan, ciprofloxacina, cipro, ciprofloxacino, ciprofloxacinum, cipro iv, bacquinor
PubChem CID 2764
ChEBI CHEBI:100241
IUPAC Name 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid
SMILES C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
13531640 Acros Organics
449620050
5g Glass Bottle 20.60€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 16
Añadir a la cesta
13541640 Acros Organics
449620250
25g Glass Bottle 71.40€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
85721-33-1
331.347
ciprofloxacin, ciprofloxacine, ciprobay, ciproxan, ciprofloxacina, cipro, ciprofloxacino, ciprofloxacinum, cipro iv, bacquinor
CHEBI:100241
C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
C17H18FN3O3
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
2764
1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid
Especificaciones
Ciprofloxacin
5g
98%
ciprofloxacin, ciprofloxacine, ciprobay, ciproxan, ciprofloxacina, cipro, ciprofloxacino, ciprofloxacinum, cipro iv, bacquinor
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid
2764
331.34
Glass Bottle
85721-33-1
C17H18FN3O3
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, soluble in hot dmso,soluble in hot methanol
C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
331.347
CHEBI:100241
98%