Learn More
Bromuro de cinamilo, 97 %, predominantemente trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-93167
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4392-24-9
C9H9Br
197.07
MFCD00000245
RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
5357478
[(E)-3-bromoprop-1-enil]benceno
C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4392-24-9
C9H9Br
197.07
MFCD00000245
RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
5357478
[(E)-3-bromoprop-1-enil]benceno
C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cinnamyl bromide
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 26°C to 32°C
Densidad 1.3320g/mL
Punto de ebullición 103°C (22.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCH2Br
Índice de refracción 1.621
Cantidad 5 g
Beilstein 05, II, 372
Gravedad específica 1.332
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo