Learn More
Alcohol cinamílico, 98 % trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10645772
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
104-54-1
C9H10O
134.18
MFCD00002921
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
5315892
CHEBI:33227
(E)-3-fenilprop-2-en-1-ol
C1=CC=C(C=C1)C=CCO
104-54-1
C9H10O
134.18
MFCD00002921
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
5315892
CHEBI:33227
(E)-3-fenilprop-2-en-1-ol
C1=CC=C(C=C1)C=CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cinnamyl alcohol
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 31.0°C to 35.0°C
Color Blanco
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 258.0°C
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCH2OH
Cantidad 250 g
Beilstein 06, 570
Índice Merck 15, 2303
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: 1.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, methanol, clearly soluble in 3 volumes 50% alcohol, freely soluble in alcohol, ether, and other, common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98% trans
Forma física Cristalino de baja fusión sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cinnamyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.