Learn More
Cinnamonitrilo, 97 %, predominantemente trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-93123
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
1885-38-7
C9H7N
129.16
MFCD00001930
ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
cinnamonitrile, trans-cinnamonitrile, styryl cyanide, cinnamyl nitrile, 3-phenylacrylonitrile, beta-cyanostyrene, cinnamonitrile, e, 3-phenyl-2-propenenitrile, acrylonitrile, 3-phenyl, e-3-phenylprop-2-enenitrile
1550846
(E)-3-fenilprop-2-enonitrilo
C1=CC=C(C=C1)C=CC#N
1885-38-7
C9H7N
129.16
MFCD00001930
ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
cinnamonitrile, trans-cinnamonitrile, styryl cyanide, cinnamyl nitrile, 3-phenylacrylonitrile, beta-cyanostyrene, cinnamonitrile, e, 3-phenyl-2-propenenitrile, acrylonitrile, 3-phenyl, e-3-phenylprop-2-enenitrile
1550846
(E)-3-fenilprop-2-enonitrilo
C1=CC=C(C=C1)C=CC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cinnamonitrile
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 20°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 254°C to 255°C
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 10% max. (cis-Cinnamonitrile) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCN
Índice de refracción 1.6000 to 1.602
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 589
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cinnamonitrile, predominantly trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.