Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cinchonina, 99 %
Catalog Number p-4510280
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
118-10-5
C19H22N2O
294.40
MFCD00064372
KMPWYEUPVWOPIM-FRYPIZGFNA-N
+-quinolin-4-yl 5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, 5r-5-vinylquinuclidin-2-yl 1s-4-quinolylmethan-1-ol
21862290
[(5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-quinolina-4-ilmetanol
[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)C1=CC=NC2=CC=CC=C12)C=C
118-10-5
C19H22N2O
294.40
MFCD00064372
KMPWYEUPVWOPIM-FRYPIZGFNA-N
+-quinolin-4-yl 5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, 5r-5-vinylquinuclidin-2-yl 1s-4-quinolylmethan-1-ol
21862290
[(5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-quinolina-4-ilmetanol
[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)C1=CC=NC2=CC=CC=C12)C=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cinchonine
Punto de fusión 255.0°C to 265.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 1.0% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 23, V,12, 406
Fieser 06,501; 13,264
Índice Merck 15,229
Condición de rotación específica +251.00 (20.00°C c=2,0.2M HCl)
Rotación específica + 251.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/60mL alcohol - 1g/25mL boiling alcohol, 1g/110mL chloroform - 1g/500mL ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.4
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo microcristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cinchonine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.