Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores digitales con calefacción Cimarec™
Los agitadores digitales con calefacción Thermo Scientific Cimarec ofrecen controles de agitación avanzados, una seguridad excepcional y un rendimiento de temperatura superior para aplicaciones generales de calentamiento.
400.00€ - 543.00€
Especificaciones
Tipo Hot Plate Stirrer, Stirrer
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño Tensión Material de la placa superior Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Tensión Material de la placa superior Precio Cantidad y disponibilidad  
11727228
Ver documentos
Thermo Scientific™
SP13101033Q
10,8 x 10,8 cm 220/240V cerámico Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11737228
Ver documentos
Thermo Scientific™
SP13132033Q
18.4 x 18.4 cm 220/240 V Cerámica Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11747228
Ver documentos
Thermo Scientific™
SP13163033Q
26 x 26cm 220/240V cerámico Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10164673
Ver documentos
Thermo Scientific™
SP142020-33Q
18,4 x 18,4 cm 220/240V Aluminium Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Los agitadores digitales con calefacción Thermo Scientific Cimarec ofrecen controles de agitación avanzados, una seguridad excepcional y un rendimiento de temperatura superior para aplicaciones generales de calentamiento.
Idóneos para procedimientos repetitivos que requieren precisión y seguridad.
La tecnología StirTrac™ optimiza las velocidades de agitación y la exclusiva alerta por superficie caliente (HOT TOP) ofrece mayor protección. Disponibles en tres tamaños: 4 x 4, 7 x 7 y 10 x 10 pulg.
Características de rendimiento
  • La tecnología de control por microprocesador retroalimentado permite mantener ajustes de temperatura uniformes y repetibles desde 5°C hasta el máximo
  • El visor digital y el mando de gran tamaño permiten un control preciso de la temperatura La parte superior plana y los elementos calefactores de alto vataje ofrecen una transferencia de calor superior y un menor tiempo hasta la ebullición
  • Tamaños diversos para trabajar con diferentes volúmenes de muestras
  • El resistente y compacto cuerpo de aluminio fundido es estable y duradero
  • La tecnología StirTrac permite una agitación suave a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético más fuerte
  • El frenado StirTrac detiene inmediatamente la barra agitadora para permitir la extracción rápida de los matraces
  • El soporte de anillo integrado admite una varilla de soporte de 0,5 pulg. (1,3 cm) de diámetro
Características de seguridad
  • El sistema de alerta por superficie caliente protege contra quemaduras accidentales; el piloto indicador se activa cuando la superficie de calentamiento supera los 50°C (122°F)
  • La unidad muestra HOT OFF hasta que la temperatura desciende a 50°C (122°F) o menos, incluso con el calentamiento desactivado La base de aluminio fundido desvía los derrames para que no entren en contacto con los componentes electrónicos internos
  • El diseño compacto y la base resistente y estable evitan vuelcos y derrames
Modelos con placa de cerámica
  • Se limpian fácilmente y son resistentes a álcalis y ácidos
  • La superficie reflectante blanca sin uniones favorece la visibilidad de las muestras
  • Se calientan a temperaturas más altas que las placas de aluminio
Modelos con placa de aluminio
  • Robustos y resistentes a rayaduras para mayor duración
  • Permiten una distribución uniforme del calor por la superficie
Cable de alimentación desmontable. Todos los modelos se entregan con una barra agitadora recubierta de teflón con diámetro y longitud de 0,38 y 2 pulg. respectivamente (1 × 5,1 cm), salvo el modelo de 4 x 4 pulg., que incluye una barra agitadora de 1 pulg. (2,54 cm).
Especificaciones
Especificaciones
Hot Plate Stirrer, Stirrer