missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHST4 Mouse anti-Human, Clone: 1E1A4, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno CHST4
Clon 1E1A4
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16828675
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66623-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16818675
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66623-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes an N-acetylglucosamine 6-O sulfotransferase. The encoded enzyme transfers sulfate from 3′phosphoadenosine 5′phospho-sulfate to the 6-hydroxyl group of N-acetylglucosamine on glycoproteins. This protein is localized to the Golgi and is involved in the modification of glycan structures on ligands of the lymphocyte homing receptor L-selectin. Alternate splicing in the 5′ UTR results in multiple transcript variants that encode the same protein.
Especificaciones

Especificaciones

CHST4
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CHST4, GlcNAc6ST 2, Gn6st 2, GST 3, HEC GlcNAc6ST, LSST
CHST4
IgG1
Protein G
Antibody
1E1A4
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
Q8NCG5
10164
CHST4 Fusion Protein Ag3987
Primary
-20°C
CHST4
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications