missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHST1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno CHST1
Concentración 0.32 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16830254
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
12504-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16820254
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
12504-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Carbohydrate sulfotransferase 1 (CHST1), also referred to as KSGal6ST or KSST, is a keratan sulfate sulfotransferase. It is predomitly expressed in brain and skeletal muscle and localizes to the trans-Golgi network. CHST1 is responsible for mediating the sulfation of keratan in the cornea, which is important in maintaining corneal transparency. In particular, CHST1 catalyzes the transfer of sulfate groups from 3′-phosphoadenosine 5′-phosphosulfate to position six of internal or terminal galactose residues (preferentially the residues adjacent to sulfated GlcNAc) on growing keratan sulfate chains. CHST1 also contributes to the generation of L-selectin ligands. Mutations in the CHST1 gene may play a role in macular corneal dystrophy (MCD).
Especificaciones

Especificaciones

CHST1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
O43916, Q5RJQ0, Q9EQC0
295934, 76969, 8534
CHST1 Fusion Protein Ag3183
Primary
-20°C
CHST1
0.32 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C6ST, CHST1, GST 1, KS6ST, KSGal6ST, KSST
CHST1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications