Learn More
Alfa Aesar™ Chromyl chloride, 99.99% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 040517.18
Detalles adicionales : CAS : 14977-61-8 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 1758 Chem class : 8 Pack group : I
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308508
  • 300.00€ / 50 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Organic oxidations and chlorination, chromium coordination complexes, catalyst for polymerization of olefins
Especificaciones
14977-61-8
158.926
HOCPFYCTFLRIAK-UHFFFAOYSA-L
101943071
O.O.[Cl-].[Cl-].[Cr+2]
Cl2CrH4O2
MFCD00010951
chromyl chloride
chromium(2+);dichloride;dihydrate
Especificaciones
Chromyl chloride
Pungent, makes eyes water
117°C
50g
(metals basis)
MFCD00010951
14,2248
HOCPFYCTFLRIAK-UHFFFAOYSA-L
chromium(2+);dichloride;dihydrate
101943071
Liquid
1.911g/mL
Moisture Sensitive
-96.5°C
14977-61-8
Cl2CrH4O2
UN1758
chromyl chloride
O.O.[Cl-].[Cl-].[Cr+2]
158.926
154.9
99.99%