Learn More
Proteintech ChromoTek pSpot4 Vector
Product Code. 17393323
Change view
Click to view available options
Quantity:
1.25 μg
Dimensione della confezione:
1.25µg
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
17393323 1.25 μg 1.25µg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17393323 Fornitore Proteintech N. del fornitore ev4
 Restricted Item
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
pSpot4 vector, E.coli, Spot N-term, Amp., low expression.
  • The plasmid pSpot4 is an expression vector for Spot-Tag™ fusion proteins in E. coli. After cloning the protein of interest (POI) into the multiple cloning site (MCS) provided by pSpot4, the Spot-Tag™ (sequence: PDRVRAVSHWSS) will be fused to the N-terminus of the POI.
Specifica
Quantity 1.25 μg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.