Learn More
Alfa Aesar™ Cromona-3-carboxaldehído, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ A15438.14
Detalles adicionales : CAS : 17422-74-1 Peso : 0.02500kg
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11442787
  • 101.00€ / 25 g
Fecha estimada de envío
24-05-2021
17422-74-1
174.155
FSMYWBQIMDSGQP-UHFFFAOYSA-N
87112
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C=O
C10H6O3
MFCD00014667
chromone-3-carboxaldehyde, 3-formylchromone, 4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, 3-chromonecarbaldehyde, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 3-formylchromones, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4-oxo, chembl86905, 3-formyl-4-oxo-4h-chromene, chromone-3-carbaldehyde
4-oxocromeno-3-carbaldehído
Especificaciones
Chromone-3-carboxaldehyde
150°C to 154°C
17422-74-1
MFCD00014667
chromone-3-carboxaldehyde, 3-formylchromone, 4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, 3-chromonecarbaldehyde, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 3-formylchromones, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4-oxo, chembl86905, 3-formyl-4-oxo-4h-chromene, chromone-3-carbaldehyde
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C=O
174.155
174.16
Air sensitive
25g
C10H6O3
472849
FSMYWBQIMDSGQP-UHFFFAOYSA-N
4-oxocromeno-3-carbaldehído
87112
97%
Videos
SDS Documentos