missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chromogranin A Rabbit, Clone: CHGA/1731R, enQuireBio™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 1113-RBM11-P0

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15909797

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Chromogranin A
Finely granular cytoplasmic
CHGA/1731R
Unconjugated
NP_001266
Rabbit
68-75kDa
Protein A/G Purified
RUO
1113
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CHGA
Recombinant human full-length Chromogranin A protein
PC12 cells. Adrenal gland, bowel, parathyroid, pancreas, or pheochromocytoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales