Learn More
Macherey-Nagel™ Filtro de jeringa de poliéster Chromofil™
Filtre disolventes polares o no polares. El filtro de jeringa de poliéster de PET Chromofil™ es hidrófilo para aplicaciones multifunción e incluye codificación por colores.
129.00€ - 515.00€
Especificaciones
Material | Poliéster |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Disolvente no polar y polar |
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
Tipo | Filtro de jeringa |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro de la membrana (métrico) | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro de la membrana (métrico) | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10416271
|
Macherey-Nagel™
729022 |
0,2 μm | 15 mm | Parte superior amarilla, parte inferior naranja | Paquete de 100 |
138.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10155260
|
Macherey-Nagel™
729021 |
0,2 μm | 25 mm | Parte superior amarilla, parte inferior naranja | Paquete de 100 |
129.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10498213
|
Macherey-Nagel™
729021.400 |
0,2 μm | 25 mm | Parte superior amarilla, parte inferior naranja | Paquete de 400 |
515.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10209411
|
Macherey-Nagel™
729023 |
0,45 μm | 15 mm | Tapón incoloro y base naranja | Paquete de 100 |
129.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10399860
|
Macherey-Nagel™
729020 |
0,45 μm | 25 mm | Tapón incoloro y base naranja | Paquete de 100 |
138.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Filtros de jeringa con membrana de poliéster
- Codificado por colores
- Membrana hidrófila multiusos
- Para disolventes polares y no polares
- El filtro HPLC, especialmente adecuado para mezclas de agua y disolventes orgánicos
- Para la determinación de COT/DOC
- No citotóxico, no inhibe el crecimiento de microorganismos y células superiores
Especificaciones
Poliéster | |
Disolvente no polar y polar | |
Hidrófilo | |
Filtro de jeringa |