Learn More
Macherey-Nagel™ Filtro de jeringa de poliéster Chromofil™
Filtre disolventes polares o no polares. El filtro de jeringa de poliéster de PET Chromofil™ es hidrófilo para aplicaciones multifunción e incluye codificación por colores.
Marca: Macherey-Nagel™ 729023
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
- Filtros de jeringa con membrana de poliéster
- Codificado por colores
- Membrana hidrófila multiusos
- Para disolventes polares y no polares
- El filtro HPLC, especialmente adecuado para mezclas de agua y disolventes orgánicos
- Para la determinación de COT/DOC
- No citotóxico, no inhibe el crecimiento de microorganismos y células superiores
Especificaciones
Tapón incoloro y base naranja | |
0,45 μm | |
Hidrófilo | |
Filtro de jeringa |
Poliéster | |
Disolvente no polar y polar | |
Paquete de 100 | |
15 mm |