Learn More
Macherey-Nagel™ Filtro de jeringa de poliéster Chromofil™
Filtre disolventes polares o no polares. El filtro de jeringa de poliéster de PET Chromofil™ es hidrófilo para aplicaciones multifunción e incluye codificación por colores.
Marca:  Macherey-Nagel™ 729021
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10155260
  • 129.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Filtros de jeringa con membrana de poliéster  
  • Codificado por colores 
  • Membrana hidrófila multiusos
  • Para disolventes polares y no polares
  • El filtro HPLC, especialmente adecuado para mezclas de agua y disolventes orgánicos 
  • Para la determinación de COT/DOC
  • No citotóxico, no inhibe el crecimiento de microorganismos y células superiores
Especificaciones
Especificaciones
Parte superior amarilla, parte inferior naranja
0,2 μm
Hidrófilo
Filtro de jeringa
Poliéster
Disolvente no polar y polar
Paquete de 100
25 mm