Learn More
Macherey-Nagel™ ™ Filtros de jeringa Chromafil Combi GF/PET con prefiltro
Recomendado para soluciones con una alta carga de partículas o alta viscosidad. Los™™ filtros de jeringa Macherey-Nagel Chromafil Combi GF/PET con prefiltro combinan un prefiltro de fibra de vidrio con una membrana multiusos de poliéster de poro pequeño hidrófilo para soluciones polares y no polares.
Marca: Macherey-Nagel™ 729032.400
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los filtros de jeringa Chromafil Combi™ combinan las ventajas de un prefiltro grueso con un filtro de membrana de poro pequeño para eliminar partículas no deseadas de muestras líquidas con una carga alta de materia en partículas o de soluciones muy viscosas. La membrana de fibra de vidrio elimina las partículas gruesas antes de que puedan bloquear la membrana de poros finos. Esto resulta en una mejor eficiencia de filtración, especialmente para muestras altamente contaminadas.
La filtración evita la contaminación y la obstrucción de instrumentos sensibles que pueden provocar tiempos de inactividad. Esto aumenta la vida útil de las columnas y equipos cromatográficos, proporciona resultados más consistentes y reproducibles, y ahorra tiempo y dinero.
- Codificado por colores para una fácil identificación del tipo de membrana
- Bajo contenido de compuestos extraíbles
- Menor contrapresión y geometría de flujo rápido para facilitar la filtración
- Volumen de retención bajo para la recuperación máxima del filtrado
- Entrada Luer lock para una conexión segura en el lado de alta presión
- Certificado para HPLC, con placa de choque estabilizante para evitar la rotura de la membrana
- Diseñado para ser compatible con todos los sistemas de filtración automatizados comunes
- Ideal para filtración de muestras de GC, HPLC y UHPLC
Especificaciones
Esterilizable en autoclave a 121 °C (30 min.) | |
Parte superior azul, parte inferior naranja | |
Unidad de filtración combinada con prefiltro grueso y membrana de poro fino | |
Prefiltro de poliéster con fibra de vidrio | |
No estéril | |
Soluciones no polares y polares, especialmente mezclas eluyentes de agua y disolventes orgánicos, con una elevada carga de partículas o alta viscosidad | |
Hidrófilo | |
400Pack. | |
BIGbox | |
>12 bar | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |
Certificado HPLC | |
80 μl | |
Sí | |
0,20 μm | |
4,91 cm2 | |
Polipropileno | |
Luer-lock | |
Luer | |
Fibra de vidrio, tamaño de poro de 1 μm | |
400Pack. | |
De 5 a 100 ml |