Learn More
Chromium Isotopic Standard: Cr @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Cr-50), VHG™
Beskrivelse
Chromium Isotopic Standard: Cr @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Cr-50)
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Chromium 50 |
| CAS | 14304-94-0 |
| Methods | ICP-MS |
| Analyte or Component Names | Chromium 50 |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | 50Cr |
| Synonym | 50Cr |
| SMILES | [50Cr] |
| IUPAC Name | Chromium 50 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?