Learn More
Telururo de Cromo(III), 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11309357
41.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12053-39-3
Cr2Te3
486.79
MFCD00016040
PDJHBRMODJKXLQ-UHFFFAOYSA-N
tellanylidene tellanylidenechromio tellanyl chromium, chromium iii telluride, chromium telluride, chromium iii telluride,-325 mesh
6381587
bis(tellanylidenechromium) tellurium
[Te].[Cr]=[Te].[Cr]=[Te]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12053-39-3
Cr2Te3
486.79
MFCD00016040
PDJHBRMODJKXLQ-UHFFFAOYSA-N
tellanylidene tellanylidenechromio tellanyl chromium, chromium iii telluride, chromium telluride, chromium iii telluride,-325 mesh
6381587
bis(tellanylidenechromium) tellurium
[Te].[Cr]=[Te].[Cr]=[Te]
Chromium telluride is used in a number of industrial applications including infrared detection and imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chromium(III) telluride
Punto de fusión ∼1300°C
Color Gris a negro
Forma física Polvo de malla -60+100
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.79
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Densidad 7.0 g/mL