missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chromium(III) Nitrate Nonahydrate, puriss. p.a., ≥98.0%, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15613390
Click to view available options
Cantidad:
500 g
25 kg
Envase:
Tambor con revestimiento interno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7789-02-8
CrN3O9
238.01
MFCD00149659
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
9887206
cromo(3+); trinitrato; nonahidrato
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7789-02-8
CrN3O9
238.01
MFCD00149659
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
9887206
cromo(3+); trinitrato; nonahidrato
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]

Puriss. p.a.,≥98.0%

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chromium(Iii) Nitrate Nonahydrate
Punto de fusión 60°C
Cantidad 25 kg
Fórmula lineal Cr(NO3)3 · 9H2O
Número UN UN2720
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.15g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Puriss. P.a.
Envase Tambor con revestimiento interno
Densidad 1.89gcm3
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'