missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromium(III) Nitrate Nonahydrate, puriss. p.a., ≥98.0%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
25 kg
Envase:
Tambor con revestimiento interno
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chromium(Iii) Nitrate Nonahydrate |
Punto de fusión | 60°C |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | Cr(NO3)3 · 9H2O |
Número UN | UN2720 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.15g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98.0% |
Grado | Puriss. P.a. |
Envase | Tambor con revestimiento interno |
Densidad | 1.89gcm3 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'