Learn More
Chromium(III) nitrate nonahydrate, 98.5%, Alfa Aesar
For Use As a Catalyst, Corrosion Inhibitor, in Textile Printing
Marca:  Alfa Aesar 011565.A1
Detalles adicionales : CAS : 7789-02-8 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 2720 Chem class : 5.1 Pack group : III
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317297
  • 127.00€ / 1 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7789-02-8
238.01
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
9887206
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
CrN3O9
MFCD00149659
chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
chromium(3+);trinitrate;nonahydrate
Especificación
Chromium(III) nitrate nonahydrate
7789-02-8
CrN3O9
Purple crystalline
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
chromium(3+);trinitrate;nonahydrate
9887206
Crystalline
Purple
nonahydrate
98.5%
MFCD00149659
chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
238.01
400.14; 238.01 (anhydrous)
Odorless
1kg