Learn More
Cloruro de cromo(III) hexahidrato, Puratronic™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11310939
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10060-12-5
Cl3CrH12O6
266.44
MFCD00149660
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
104957
CHEBI:53442
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10060-12-5
Cl3CrH12O6
266.44
MFCD00149660
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
104957
CHEBI:53442
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Chromium(III) chloride hexahydrate is used as an organic synthesis catalyst and as an additive to intravenous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chromium(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 83°C
Color Verde
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal CrCl3·6H2O
Número UN UN3260
Índice Merck 14,2222
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Insoluble in diethyl ether.
Nombre IUPAC triclorocromo; hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.45 (158.35 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Densidad 1.835 g/mL