missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar AAS de cromo, 1000 mg/l de Cr en HCl al 2 %, Honeywell Fluka™

Marca:  Honeywell Fluka E4019-500ML

Detalles adicionales : Peso : 0.50500kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16644294

  • 53.96€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.

Especificaciones

Especificaciones

Chromium AAS Standard
1.01 g/cm3
<2
500 mL
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales