Learn More
Cromo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077209
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
7440-47-3
Cr
52.00
MFCD00010944
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
23976
CHEBI:28073
chromium
[Cr]
7440-47-3
Cr
52.00
MFCD00010944
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
23976
CHEBI:28073
chromium
[Cr]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chromium
Punto de fusión 1857.0°C
Punto de ebullición 2642.0°C
Densidad 7.2000g/mL
Fórmula lineal Cr
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 52
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .