Learn More
RETSCH Chrome Steel Grinding Balls
Marca: RETSCH 05.368.0029
1.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23265" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Especificaciones
bolas de molienda | |
5 mm | |
MM 200 y MM 301 | |
Acero cromado |