Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 30
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-526-580600G
Detalles adicionales : Peso : 3.20000kg
Descripción
- Papel con alto grado de pureza.
- Ideal para transferencia y cromatografía.
- Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de absorción, como las que se utilizan en los campos de las ciencias de la vida y el diagnóstico.
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
580 Mm × 600 mm | |
Lámina | |
FN 30 |
25/Pk, 320 g/m2 | |
0,9 mm | |
Línteres de algodón (> 98 % alfa-celulosa; < 0,04 % ceniza) |