Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Sioh Polypropylene Column BIG Pack
620.00€ - 1110.00€
Especificaciones
Material de base Sílice
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente Sioh Chromabond
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad de columna (métrico) Peso del lecho Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad de columna (métrico) Peso del lecho Precio Cantidad y disponibilidad  
12406526
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
730073.250
3 ml 500mg
620.00€
paquete de 250
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12476546
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
730107.250
6 ml 2000mg
1110.00€
paquete de 250
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Sílice
Extracción en fase sólida
Sioh Chromabond
500 m2/g
Extracción de fase sólida
45 μm
Columna para SPE