missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Sioh Polypropylene Column BIG Pack
Marca: Macherey-Nagel™ 730107.250
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Columna para SPE | |
6 ml | |
60 Å | |
500 m2/g | |
Extracción en fase sólida |
45 µm | |
Sílice | |
Extracción de fase sólida | |
Sioh Chromabond |