Learn More
Macherey-Nagel™ Columna hidra SPE de polipropileno PA Chromabond™
Marca: Macherey-Nagel™ 730007
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Sílice | |
SPE Hydra | |
40-80 μm | |
Columna SPE Hydra |
6 ml | |
Aplicación HPLC, GC, TLC y SPE | |
PA Chromabond |