Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE LV-C18 Chromabond™
Marca: Macherey-Nagel™ 732002
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Sílice | |
15 ml | |
Extracción en fase sólida | |
LV-C18 Chromabond | |
No | |
60 μm |
14 % | |
Extracción de fase sólida | |
45 μm | |
Columna para SPE | |
Interacciones secundarias con grupos polares | |
500 m2/g |