Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C6 H5 Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730083
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10786332
  • 218.00€ / paquete de 100
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Silica
1 mL
60 µm
45 µm
8%
SPE
500 m2/g
SPE Column