Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C2 Polypropylene SPE Column
125.00€ - 166.00€
Especificaciones
Material de base Sílice
Carga de carbono 4 %
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente Chromabond C2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad de columna (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad de columna (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10157261
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
730221
3 ml
166.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10388401
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
730410
6 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10421092
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
730409
6 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Sílice
Extracción de fase sólida
Chromabond C2
No
500 m2/g
4 %
45 μm
Columna para SPE
60 μm