Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C2 Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730409
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10421092
  • 125.00€ / paquete de 30
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Silica
6 mL
No
60 µm
500 m2/g
SPE Column
4%
SPE
Solid Phase Extraction
Chromabond C2
45 µm