Learn More
CHPF C-terminal Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Especificaciones
Antígeno CHPF C-terminal
Concentración 0.9 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16818663
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11524-1-AP-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16808663
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11524-1-AP-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Chondroitin sulfate synthases (CHSYs) synthesize chondroitin sulfate, a glycosaminoglycan expressed on the surface of most cells and in extracellular matrices. Glycosaminoglycan chains are covalently linked to various of core protein families and regulate many biologic processes, including extracellular matrix deposition, cell proliferation and recognition, and morphogenesis. The CHSY family includes CHSY1, CHSY2 and CHSY3. CHSY1 and CHSY3 display both glucuronyltransferase and N-acetylgalactosaminyltransferase activities, while CHSY2 is required for chondroitin polymerizing activity. CHSY2 localizes to the Golgi apparatus and is expressed ubiquitously, with highest expression observed in pancreas, ovary, brain, heart, skeletal muscle, colon, kidney, liver, stomach, small intestine and placenta.
Especificaciones
Especificaciones
CHPF C-terminal
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q6IQX7, Q8IZ52
316533, 74241, 79586
CHPF C-terminal Fusion Protein Ag2088
Primary
-20°C
CHPF
0.9 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Chondroitin sulfate synthase 2, CHPF, CHSY2, CSS2
Chpf
IgG
Antigen Affinity Chromatography